Formalin 10% (v/v), Histologie-Qualität, neutralisiert (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Achtung

Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol

3933.9010
3933.9020EA 43.8 CHF
3933.9020 3933.5000PC 3933.9010 3933.1000 3933.1000MB 3933.9010JL 3933.9020JL
Formalin 10% (v/v), Histologie-Qualität, neutralisiert (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Formalinlösung
Formel: CH₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Sodium (Na) 61 - 71 mmol/l
Formaldehyde (HCHO) 38 - 42 g/l
pH at 25°C 6.8 - 7.2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR