Zellkulturschalen, Advanced TC™
Lieferant: Greiner Bio-One
633971 639960_120 664960_360
392-0221EA 0 CHF
392-0221 392-0222 392-0245
Zellkulturschalen, Advanced TC™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS, polymerbeschichtet. Zur Vermehrung anspruchsvoller Zellen, wie primäre oder sensible Zellen, sowie unter eingeschränkten Wachstumsbedingungen (serumfrei oder serumreduziert) kultivierter Zellen.
  • Eine verbesserte Zellanhaftung und höhere Proliferationsraten verbessern und beschleunigen die Zellexpansion
  • Die Oberflächenbehandlung erleichtert eine konsistente und homogene Zellanlagerung, erhöht die Gesamtzellausbeute und reduziert den Zellverlust, beispielsweise bei automatisierten Waschschritten
  • Die chemische Modifizierung der Polymerbeschichtung
More Product Information