Kolben für Suspensionskulturen mit Standardverschluss oder Filterkappe, CELLSTAR®
Lieferant: Greiner Bio-One
690190_200 658190_120 660190_50 661190_40 690195_200 658195_120 661195_40
391-3122EA 323 CHF
391-3122 391-3126 391-3128 392-0014 392-0016 392-0000 392-0015
Kolben für Suspensionskulturen mit Standardverschluss oder Filterkappe, CELLSTAR®
Kolben Zellkulturkolben
PS, steril
  • Die hydrophobe Oberfläche ist ideal für Suspensions- und Hybridomzellen.
  • Einfacheres Befüllen dank beidseitiger Graduierung
  • Die weißen Verschlüsse ermöglichen eine einfache Unterscheidung.
  • Auswahl an Kolben mit flachem (550 ml) oder hohem Profil (650 ml)
Diese Standard-Zellkulturkolben sind entweder mit Standard-Schraubverschlusskappen oder mit Filterkappen ausgestattet. Beide Verschlusstypen sind weiß. Alle Kolben sind als frei von RNase, DNase und humaner DNA zertifiziert, sind nicht pyrogen und nicht zytotoxisch.