Petri Dishes, Sterilin®
Lieferant: STERILIN
124-17 122-17 123 121V PF55 PF55V
391-2022EA 0 CHF
391-2022 391-2020 391-2021 391-2019 391-2041 391-2042
Petri Dishes, Sterilin®
Zellkulturschalen Petrischalen
Ideal, wenn Einsparungen bei Medien oder dem Platz im Inkubator erforderlich sind.
  • Aseptically manufactured under cleanroom conditions (Class 7 ISO 14644) to exclude microbiological contamination
  • 55 mm dish accommodates 47 mm membrane filters making it suitable for water testing
  • 50 mm deep form dish is over 20 mm deep and designed for use with liquid media
Die angegebenen Abmessungen sind für Außen-Ø an der Basis und äußere Höhe (mm)
Save incubator space with Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140 mm Petri Dishes. These small dishes are suitableMore Product Information