Zellkulturschalen, Glasboden, CELLview™
Lieferant: Greiner Bio-One
627860_40 627870_40 627965_40 627975_40
391-0252EA 272 CHF
391-0252 391-0254 391-0256 391-0257
Zellkulturschalen, Glasboden, CELLview™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS mit integriertem Glasboden, steril. CELLview™-Glasbodenschalen kombinieren den Komfort einer standardmäßigen 35-mm-Einweg-Zellkulturschale aus Kunststoff mit der optischen Qualität von Glas und liefern überlegene hochauflösende mikroskopische Bilder von in vitro Kulturen. Die CELLview™-Schale ist auch als unterteilte Version mit vier einzelnen Fächern erhältlich, die die gleichzeitige Multiplexanalyse verschiedener Zelllinien, verschiedene Anregungen oder verschiedene Transfektionen ermöglicht und so die Menge der erforderlichen Zellen und Reagenzien pro einzelnem Assay minimiert.