Klebeband mit Abroller, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
236707
391-0113EA 892 CHF
391-0113
Klebeband mit Abroller, Nunc™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Polyester-Klebeband mit Acryl-Kleber. Leicht abziehbares und versiegelbares Allzweck-Klebeband als Einzelstreifen für eine schnellere Anwendung als mit einfachen Klebebandrollen.
  • Temperatur stabil von −20 bis +120 °C
  • Nicht mit Pipette durchstechbar
Farbe: klar
Außenmaße L×B: 121×78 mm (inklusive Griff 9×78 mm)