HERAcell® i CO₂ Incubators
Lieferant: Thermo Scientific
51032719 51032876 51032875 51032720 50162128
390-1357EA 9362 CHF
390-1357 390-1360 390-1359 390-1358 390-1445
HERAcell® i CO₂ Incubators
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Die CO₂-Inkubatoren der HERAcell® i-Serie sorgen für stabile, genau überwachte Wachstumsbedingungen, die einen unübertroffenen Schutz vor Kontamination bei wertvollen Zell- und Gewebekulturen bieten. Extrem kurze Erholzeiten für CO₂ und Temperatur beschleunigen das Zellwachstum. Die Geräte sind in zwei praktischen Größen und zwei Innenkammer-Ausführungen erhältlich, die entweder aus korrosionsfestem Edelstahl oder zu 100% aus antimikrobiellem massivem Kupfer bestehen. Der Innenraum aus massivem Kupfer verhindert mit natürlichen Mitteln das Wachstum von Bakterien und Pilzen. Die Modelle sindMore Product Information