Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

38719.ADEA 130 CHF
38719.AD 38719.AE
Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Molybdän-Standards

Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465


Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR