Tiegel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35886.KT 35928.KT 35932.KT 35953.KT 35994.KT 36012.KT 36016.KT 36037.KT 36056.KT 36072.KT 36085.KT 36090.KT 36099.KT
35886.KTEA 175 CHF
35886.KT 35928.KT 35932.KT 35953.KT 35994.KT 36012.KT 36016.KT 36037.KT 36056.KT 36072.KT 36085.KT 36090.KT 36099.KT
Tiegel
Tiegel
Diese Tiegel werden aus einer Inconel®-Nickel-Chrom-Eisen-Legierung 601 hergestellt. In niedriger Form und mit geraden Wänden erhältlich.
  • Hervorragende Oxidationsbeständigkeit im Temperaturbereich von 1000 bis 1200 °C
  • Gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber vielen Säuren und wässrigen Salzlösungen
  • Unbeeinflusst von schnellen Wechseln von heiß zu kalt
  • Behält seine mechanische Festigkeit bei erhöhten Temperaturen
Entwickelt für Anwendungen, die Hitze- und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Durch die hohe Beständigkeit der Inconel®-Legierung 601 gegenüberMore Product Information