Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.032 mm (0.0013 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
35881.WF 35881.WG 35881.WH
35881.WFEA 210 CHF
35881.WF 35881.WG 35881.WH
Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.032 mm (0.0013 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈8.3g/23x25cm Density: 4.50 Odour: Odourless Melting Point: 1660° Boiling Point: 3287° MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3287 °C
Melting Pt: 1660 °C
Dichte: 4.50
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610