EDTA Dinatriumsalz volumetrische Lösung, für die Bestimmung der Wasserhärte (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyms: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt

34543-1L
34543-1LEA 141.46 CHF
34543-1L
EDTA Dinatriumsalz volumetrische Lösung, für die Bestimmung der Wasserhärte (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
EDTA Dinatriumsalz

1 ml = 1 German degree of hardness in 100 ml of water

Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,03556

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.999 - 1.001


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR