Xylol (Isomerengemisch), J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyms: Dimethylbenzene

3410.2500PEEA 0 CHF
3410.2500PE 3410.5000PE 3410.9010 3410.9025
Xylol (Isomerengemisch), J.T.Baker®
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 140
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Benzene max. 0.02 %
Color (APHA) max. 20
Density (g/ml) at 20°C 0.862 - 0.872

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR