Phenol verflüssigt/Tris-Cl, Gen-Apex für die DNA-Extraktion

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

33595.188EA 239 CHF
33595.188
Phenol verflüssigt/Tris-Cl, Gen-Apex für die DNA-Extraktion
Phenol verflüssigt/Tris-Cl
Formel: C₆H₅OH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR