TeleSchöpfer
Lieferant: BURKLE
5354-0100 5354-0200 5355-0450 5354-4100 5354-0050 5354-5050 5354-5100 5354-5200 5355-0250 5354-2000 5354-3000 5355-0120 5355-0280 5355-0300 5355-0600 5354-5010 5354-5020 5355-0180 5354-2010
331-2131EA 85.5 CHF
331-2131 331-2132 331-2143 331-2145 331-2130 331-2120 331-2121 331-2122 300-0026 331-0040 331-0041 300-0037 300-0038 300-0039 300-0040 331-0042 300-0061 300-0237 129-1784
TeleSchöpfer
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
TeleSchöpfer ist ein vielfältiges Probenahmesystem mit austauschbaren Werkzeugen für verschiedenste Anwendungen. Die Werkzeuge (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Kescher) werden mit einer praktischen Schnappverbindung fest mit der Teleskopstange verbunden. Ideal für die Probenahme aus Becken, Tanks, Schächten, offenen Gewässern etc. Mit den längenverstellbaren Teleskopstangen aus Aluminium können Probentiefen bis zu 6 m erreicht werden.
  • Für Industrie und Wasseraufbereitung
Schöpfer Winkelbecher
Der Becher ist anpassbar anMore Product Information