Salpetersäure concentrate for dilution to 0.1 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyms: Nitric acid solution

conc_1l

32069.606EA 50.7 CHF
32069.606
Salpetersäure concentrate for dilution to 0.1 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 87
Melting Pt: -42
Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C) 0.0998 - 0.1002 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR