Kaliumhydroxid 0.1 M (0.1 N) in Methanol ≥99% volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
319333-2L
319333-2LEA 72.59 CHF
319333-2L
Kaliumhydroxid 0.1 M (0.1 N) in Methanol ≥99% volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Dichte: 0.81 g/cm³
Flash-Pt: 11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.0950 - 0.1050 N
Carbonate (as K₂CO₃) Max. 0.003 N
Traceable to NIST SRM complying