Trifluoressigsäure 99,5
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: TFA
31771.22 31771.36 31771.A4
31771.22EA 142 CHF
31771.22 31771.36 31771.A4
Trifluoressigsäure 99,5
Trifluoressigsäure
Purity: 99.5+% CAS No.: 76-05-1 Molecular Formula: C2HF3O2 Formula Weight: 114.02 Physical Form: Liquid Density: 1.480 Refractive Index: 1.2840 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -15° Boiling Point: 72-73° Beilstein Reference: 742035 Merck Reference: 14,9681 UN No.: 2699 MDL No.: MFCD00004169
Formel: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Siedepunkt: 72…73 °C
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1.480
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable