Fehling-Reagenz (Kit, enthält Lösung I und II) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

31701.296EA 229 CHF
31701.296
Fehling-Reagenz (Kit, enthält Lösung I und II) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Fehling-Reagenz (Kit, enthält Lösung I und II)

10 ml Lösung entspricht ca. 0,050 g wasserfreier Glucose

Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
UN: 3266
ADR: 8,I

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear blue liquid
Identification Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR