Iod 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

30914.238EA 57.2 CHF
30914.238 30914.295
Iod 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Iod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184,3
Melting Pt: 114
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR