Silbersulfat 6,6 g/l in Schwefelsäure, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Disilver sulphate
30492.241EA 113 CHF
30492.241 30492.423
Silbersulfat 6,6 g/l in Schwefelsäure, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
MDL Number: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed