Schwefelsäure 4 mol/l (8 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

30148.297EA 44 CHF
30148.297 30148.320
Schwefelsäure 4 mol/l (8 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.84
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR