Oxalsäure 0,5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyms: Ethanedioic acid

30086.293EA 61.2 CHF
30086.293
Oxalsäure 0,5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Merck Index: 13,06980

Limited Time Sale

Select items below are currently on sale

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR