Adipinsäure 99,6-101,0% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., BP, E355, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyms: Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid

27635-25KG
27635-25KGEA 316.58 CHF
27635-25KG
Adipinsäure 99,6-101,0% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., BP, E355, Fluka™
Adipinsäure
Formel: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146.14 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (133 hPa)
Melting Pt: 151…154 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 196 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004420
CAS-Nummer: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated to the dried substance) 99.6 - 101.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Sulfated ash Max. 20 ppm
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 30 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm
Appearance of the solution complying
Related substances (HPLC) complying
Residual solvents complying
Ignition Residue ≤0.002% (as SO₄)
Vapor Density 5 (vs air)
Autoignition Temperature 788 °F


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR