Kieselgel, granules, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

27613.294EA 51.2 CHF
27613.294
Kieselgel, granules, TECHNICAL
Silica gel

Feuchtigkeitsabsorbtionsmittel, neutral, zerfließt nicht, nicht korrosiv, regenerierbar durch Erhitzen bei etwa 150 °C.

Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: > 1600 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Loss on drying (140 °C; 4 h) Max. 3%
Water-absorption capacity (40% RH) Min. 20%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR