Kaliumcyanid ≥96,0%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

26801.180EA 59.7 CHF
26801.180 26801.260 26801.290
Kaliumcyanid ≥96,0%, GPR RECTAPUR®
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White crystalline powder or crystals
Assay min. 96.0%
Sulfide (S) max. 0.003%
Sodium (Na) max. 0.5%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR