Nickelsulfat Heptahydrat

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyms: Nickel (II) sulphate heptahydrate

25897.234EA 0 CHF
25897.234 25897.291
Nickelsulfat Heptahydrat
Nickelsulfat Heptahydrat
Formel: NiO₄S·7H₂O
Melting Pt: 99 °C
Dichte: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149814
CAS-Nummer: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR