Propylenglycol 99, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyms: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane

24414.296EA 80.9 CHF
24414.296 24414.321 24414.365 24414.467
Propylenglycol 99, TECHNICAL
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 187.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –59 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 99
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.431 - 1.435

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR