Gerätestative
Lieferant: USBECK Laborgeräte
SET1 SET2
241-5121EA 473 CHF
241-5121 241-5122
Gerätestative
Stative
Edelstahl. Für eine Vielzahl von Geräten, z.B. Rührwerke, Stativheizplatten etc. einsetzbar.
  • Modell A: Bestehend aus Stativplatte 315×210 mm, 10 mm dick und einer Stativstange 800 mm lang, 16 mm Ø
  • Modell B: Bestehend aus Stativplatte 315×210 mm, 10 mm dick und einer Stativstange 1000 mm lang, 16 mm Ø
  • Robust, standfest, korrosionsbeständig
  • Mit drei festen und einem verstellbaren Fuß
  • Gewindebohrung an der Stirnseite