VWR® Muffen, Universal, schwenkbar
Lieferant: VWR Collection
241-0113EA 139 CHF
241-0113
VWR® Muffen, Universal, schwenkbar
Klemmen Stativmuffen
Muffen aus einer Laboral-Aluminiumlegierung zur Verbindung zweier Stativstäbe in beliebigem Winkel.
  • Knebelschraube zur Fixierung der Muffe im gewünschten  Winkel
  • T-Schrauben zur Fixierung der Stativstangen