Milchsäureethylester ≥97%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyms: 2-Hydroxypropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Hydroxypropionate, Lactic Acid Ethyl Ester

23966.296EA 0 CHF
23966.296
Milchsäureethylester ≥97%, TECHNICAL
Milchsäureethylester
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065359
CAS-Nummer: 97-64-3
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 97 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR