Terpentinöl, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyms: Oil of turpentine, Fir oil, Turpentine, Turpentine, Rectified, Pine oil, L-Turpentine

23699.293EA 117 CHF
23699.293
Terpentinöl, TECHNICAL
Turpentine oil
Siedepunkt: 153…175 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60…–50 °C
Dichte: 0.854…0.868 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 35
MDL Number: MFCD00147790
CAS-Nummer: 8006-64-2
EINECS: 232-350-7
UN: 1299
ADR: 3 III
REACH: 01-2119553060-53

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Identification Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR