Laborscheren, gerade
Lieferant: RSG
105.130 105.160 105.145 107.145 103.130 103.160 103.145 107.130 107.160
233-1211EA 13.2 CHF
233-1211 233-1212 233-1214 233-1215 233-1221 233-1222 233-1224 233-1231 233-1232
Laborscheren, gerade
Scheren
Chromstahl 1.4021
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung