Pinzetten für Deckgläser
Lieferant: RSG
615.104 615.105 015.145 015.130 015.105 015.104 415.105 415.104
232-2181EA 19.6 CHF
232-2181 232-2182 232-0196 232-0195 232-0194 232-0193 232-0198 232-0197
Pinzetten für Deckgläser
Pinzetten
Edelstahl
  • Zum einfachen und sicheren Handling von Deckgläsern
  • Auch für weitere Laborutensilien wie z.B. Filterscheiben nutzbar
  • Leichte und einfache Reinigung