Klemmscheren, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6320-0010
229-0301EA 69.5 CHF
229-0301
Klemmscheren, Nalgene®
Pinzetten
PP, blau. Mit doppelt wirkenden Gelenken für zusätzliche Hebelkraft. Die Backen haben ineinandergreifende Zähne zum sicheren Halten von Gegenständen. Scherenartige Handgriffe mit Raster zum Arretieren der Klemmschere. Verwendbar als Klammer für Chromatographiesäulen. Ideal auch als Schlauchklemme einsetzbar.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Einfache und leichte Handhabung, langlebig