Lithiumnitrat ≥99,5%, Reagenzqualität

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

227986-1KG 227986-25KG 227986-50KG
227986-1KGEA 374.94 CHF
227986-1KG HONC227986-25KG HONC227986-50KG
Lithiumnitrat ≥99,5%, Reagenzqualität
Lithium nitrate

  • ≥95% for general laboratory use.

Formel: LiNO₃
Siedepunkt: >450 °C (dec. below the boiling point)
Melting Pt: 264 °C (1.013 hPa)
Dichte: 2.38 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011094
CAS-Nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Identity (IR) complying
Assay of Li 9 - 11 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR