Kanister, Enghals, slimline, PP, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
0435-2050 0435-1050 0435-3000 0435-0001 0435-0010 0435-1100 0435-2100 0435-3010
216-5120EA 60.6 CHF
216-5120 216-5384 216-0898 216-0897 216-2192 216-2190 216-2191 216-2193
Kanister, Enghals, slimline, PP, LaboPlast®
Flaschen Kanister
PP, durchscheinend.
  • Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4"
  • Mit Originalitätsverschluss
  • Kanister ohne Hahn autoklavierbar
  • Mit erhabener, unzerstörbarer Literskala
Der Raumsparkanister ist mit nur 6,5 cm bzw. 12,5 cm Breite ideal als platzsparender Kanister. Auf engem Raum können verschiedenste Flüssigkeiten gelagert und abgefüllt werden. Der Raumsparkanister kann auch liegend, z. B. in Kühlschränken untergebracht werden. Die Verrippung und die dicke Wandung machen ihn sehr stabil.
Raumsparset StopCock
Das Raumsparset StopCock besteht aus demMore Product Information