Kunststoff-Lagerbehälter, MLT-Serie
Lieferant: MULTIROIR
901379 901386 901393 901416 901423 901430 901454 901461 901478 901492 901508 901515 901539 901546 901553
216-2509EA 3.5 CHF
216-2509 216-2510 216-2511 216-2512 216-2513 216-2514 216-2515 216-2516 216-2517 216-2518 216-2519 216-2520 216-2530 216-2537 216-2538
Kunststoff-Lagerbehälter, MLT-Serie
Boxen Lagerboxen
Die Lagerbehälter aus Kunststoff der MLT-Serie dienen zur Optimierung von Lagerung, Organisation und Kommissionierung in allen Tätigkeitsbereichen konzipiert.
  • Aus Polypropylen
  • Zur Lagerung bei –20 bis 65 °C geeignet
  • 100% recycelbar
  • Für jede Industrie und Anwendung geeignet
  • Erhältlich in blau, rot und durchscheinend
  • Leichte Reinigung dank glatter Wände
Behälter können auf einem Tresen gestapelt oder in einem Regal untergebracht werden. Die offene Vorderseite ermöglicht eine schnelle Ansicht und einfachen Zugriff auf den Inhalt, auch wenn er gestapeltMore Product Information