Fächerkisten
Lieferant: MULTIROIR
2816405C 2816406C 2816412C 2816415C 2816428C 2816431C 2816454C 2816215C 2816231C 2816254C
216-2480EA 247 CHF
216-2480 216-2481 216-2482 216-2483 216-2484 216-2485 216-2486 216-2487 216-2488 216-2489
Fächerkisten
Boxen Lagerboxen
Fächerkisten eignen sich zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Kleinteilen. Alle Modelle sind mit einer perfekt transparenten Abdeckung versehen, um den Inhalt im Inneren sehen zu können.
  • Hochtransparenter Deckel bietet optimale Sichtbarkeit des Inhalts
  • Neumaterial zu 100% recycelbar
  • Gehäusematerial: Butadien-Styrol-Copolymer
  • Material der Einsätze: Polystyrol
  • Transparenter Deckel lässt sich durch einfachen Druck sicher verschliessen
  • Perfekte Stapelstabilität
Die Boxen sind mit weißen herausnehmbaren Einsätzen ausgestattet. Sie bestehenMore Product Information