VWR®, Durchscheinende Euro-Container
Lieferant: VWR Collection
216-2447EA 9.2 CHF
216-2447 216-2448 216-2449 216-2450 216-2451 216-2452 216-2453 216-2454
VWR®, Durchscheinende Euro-Container
Boxen Transportboxen
Stabile, transparente Kunststoffbehälter aus durchscheinendem Material. Dank des lichtdurchlässigen Materials kann der Benutzer auch im gestapelten oder geschlossenen Zustand überprüfen, ob ein Behälter leer oder gefüllt ist.
  • Hergestellt aus durchsichtigem PPC (Polypropylen-Copolymer)
  • Passend für die manuelle und automatisierte Handhabung leichter Güter
  • Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
  • Ergonomische Griffe für eine effektive manuelle Handhabung
  • Geeignet für –20 bis +65 °C Lagerung
  • 100 % recycelbar
Die durchsichtigen Eurobehälter gibt es inMore Product Information