Ballonflaschen, enghalsig, mit Schraubverschluss
Lieferant: KARTELL
1644 1646 1648 1650
216-2324EA 49.3 CHF
216-2324 216-2326 216-2328 216-2330
Ballonflaschen, enghalsig, mit Schraubverschluss
Flaschen Ballons
HDPE, durchscheinend mit blauem Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis zu 80 °C (120 °C kurzzeitig)
  • Dickwandig, sehr robust, tieferer Verschluss mit Dichteinsatz für erhöhte Auslaufsicherheit
Ideal zum Aufbewahren und Transportieren von Flüssigkeiten. Mit Tragegriff, 25 und 50 Liter Größen haben zwei Griffe.