VWR®, Drahtkorb mit Griff
Lieferant: VWR Collection
216-2254EA 328 CHF
216-2254
VWR®, Drahtkorb mit Griff
Körbe Drahtkörbe
Diese Drahtkörbe bestehen aus rostfreiem, elektrolytisch poliertem Edelstahl.
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Klappbarer Tragebügel mit Kunststoffgriffen
  • Robustes Design mit zwei Stäben zur Verstärkung des Bodens
Zum Transport, zur Lagerung, oder Sterilisation von Laborzubehör geeignet.