Transportwafer-Träger, 150 mm
Lieferant: ENTEGRIS
PA18260MB61C02 PA18260MB-0603 PA19460MB-0603 PA19460MB61C02 PA18260M-61C02 PA18260MC61C02 K19660MLB97C02
216-1693EA 0 CHF
216-1693 216-1692 216-1695 216-1696 216-1691 ENTEPA18260MC61C02 ENTEK19660MLB97C02
Transportwafer-Träger, 150 mm
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Carrier
Diese 150 mm-Standard-Waferträger zeichnen sich durch eine hohe Steifigkeit und Formstabilität aus.
  • Open sidewall design to minimize liquid traps, to promote even solution coverage and drainage
  • High profile design for maximum wafer protection
  • Capacity of 25 wafers
Serie 182 - Industriestandard-Waferträger
Vierpunktauflage auf dem H-Profil für verbesserte Wafer-Positionierung (nur bei einigen Artikeln)
Design mit offener Seitenwand
Hohe Form für maximalen Schutz von Wafern
Stifte und Öffnungen an der obersten Schiene
Serie 194/196 -&More Product Information