Instrumentenschalen mit Knopfdeckel
Lieferant: MUEHLACKER METALWARENFABRIK
00108 00116 00124 00132 00144 00160 00168 00184
216-1381EA 75 CHF
216-1381 216-1382 216-1383 216-1384 216-1385 216-1386 216-1387 216-1388
Instrumentenschalen mit Knopfdeckel
Schalen/Schüsseln/Töpfe Instrumentenschalen
Edelstahl
  • Glatte Oberflächen für leichte und einfache Reinigung
  • Seidenglanz gebürstet
  • Gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable