VWR® Kühlpackungen
Lieferant: VWR Collection
216-0188EA 187 CHF
216-0188 216-0189 216-0190 216-0191 216-0192 216-0193 216-0194 216-0195 216-0196
VWR® Kühlpackungen
Kühlakkus
VWR® Kühlpackungen sind als mit Schaum oder Gel befüllte Packungen erhältlich. Die halbfeste Schaumpackung behält im gefrorenem Zustand ihre Form. Der mit Gel befüllte Beutel hält Produkte in gekühltem oder gefrorenem Zustand kalt oder gefroren.
  • Langanhaltender Hochleistungs-Temperaturschutz
  • Für Arzneimittel, klinischen Tests, Diagnosekits, Chemikalien und biologische Produkte geeignet
  • In verschiedenen Größen verfügbar
Diese Packs wurden für den Schutz temperaturempfindlicher Produkte während der Lagerung und des Transports entwickelt. Sie können inMore Product Information