Laborflaschen, Pressure Plus, enghalsig, mit Gewinde GL 45, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
218105403 218165409 1092234 1092235 1094368 1094367 218102406 218162403
215-0042EA 59.7 CHF
215-0042 215-3268 215-3264 215-3265 215-3267 215-3266 215-3881 215-4190
Laborflaschen, Pressure Plus, enghalsig, mit Gewinde GL 45, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
Flaschen, pressure plus+, DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar. Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum, Probennahme unter Druck, Aufbewahrung von gasbildenden Medien. Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Eingebranntes und daher sehr lange haltbares Druckbild.
  • Blaue Skala zur optischen Unterscheidung von der Standard-Laborflasche
  • Verfügbar in klarem oder braunem Glas
  • Glastyp I gemäß USP, EP und JP
  • Braunes Glas entspricht USP 671 und Eur. Ph. 3.2.1. zum Schutz gegen UV-Licht
Druckbeständigkeit gemäß DINMore Product Information