Flaschen, Enghals, rund, HDPE, partikelarm, IP2, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
382099-0250 382099-0500 382099-1000
215-1271EA 70.2 CHF
215-1271 215-1272 215-1279
Flaschen, Enghals, rund, HDPE, partikelarm, IP2, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schraubverschluss bei der Lieferung auf der Flasche angebracht
  • Auslaufsicher
Flaschen mit einer durchschnittlichen Anzahl von unter 30 Partikeln pro ml bei 0,3 µm und höher. Hervorragend geeignet zur Aufbewahrung von hochreinen Chemikalien. Das Produkt enthält ein Qualitätszertifikat, das gewährleistet, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Nalgene® Spezifikationen getestet und anerkannt wurde. IP 2-Flaschen mit niedrigem Partikelgehalt können in ÜbereinstimmungMore Product Information