Vydac 214TP C4, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
554-7580EA 1390 CHF
554-7580 214FSK510 214GCC510 214TP5205 214TP5405 214TP5210 214TP5410 214TP5115 214TP5215 214TP5315 214TP5415 214TP51 214TP52 214TP53 214TP510 214TP10415 214TP101015 214TP104 214TP1010 214TP1022 214GCC1210 214FSK1210 214FSK1510 214TP10152215 214TP101510 214TP101522 214GCC152010 214TP152022 214GK104/N 214GK52/N 214GK54/N 214GD104/N 214GD34/N 214GD52/N 214GD54/N 214GCC1520/N 214GCC1010 HICH5138110 214GD51/N 214GK51/N
Vydac 214TP C4, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Vydac TP ist die erste im Vydac-Sortiment entwickelte Reihe weitporiger Medienphasen und ist der Branchenstandard für Peptid- und Proteintrennungen. Die großen Poren des 300-Å-TP-Silica ermöglichen Polypeptidmolekülen vollständigen Zugang zum Inneren der Silica-Poren.
  • Lange Säulenlebensdauer und vernachlässigbare Phasenauslaugung
  • Zuverlässige Proteinreinigungen, skalierbar vom analytischen bis zum präparativen Maßstab
  • In einer Vielzahl von Patenten und Veröffentlichungen wird darauf verwiesen
214TP C4 ist eine C4-Phase der ersten Generation und wirdMore Product Information