Kolbenuntersetzer
Lieferant: KARTELL
271
214-1920EA 33.7 CHF
214-1920
Kolbenuntersetzer
Halterungen und Träger Kolben- und Becherhalterungen
Bieten sicheren, rutschfesten Stand für Rundkolben und andere Rundbodengefäße mit beliebiger Höhe. Die konzentrischen Innenringe gewährleisten die Aufnahme von Kolben 10 ml bis 10 l. PP, weiß.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 125 °C
  • stapelbar