VWR®, PETG Erlenmeyer-Schüttelkolben, Boden mit Schikanen
Lieferant: VWR Collection
214-0466EA 138 CHF
214-0466 214-0467 214-0468 214-0469 214-0470 214-0473 214-0474 214-0475
VWR®, PETG Erlenmeyer-Schüttelkolben, Boden mit Schikanen
Kolben Erlenmeyerkolben
Kristallklares VWR® PETG Erlenmeyer Schüttelkolben sind robust und bruchfest und erhöhen die persönliche Sicherheit. Sie eignen sich ideal für Schüttelkulturanwendungen und Lagerung. Der Boden mit Schikanen verbessert das Vermischen und den Gasaustausch.
  • Temperaturbereich: Temperaturbereich: -60 bis +60 °C
  • Im Gegensatz zu Glas zerbrechen Flaschen nicht, wenn sie fallen gelassen werden
  • Eingegossene Graduierungen für Genauigkeit
  • Entlüftungskappen für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sterilität und Vermeidung von Leckagen
More Product Information