Messbecher mit Griff
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L51/3A L51/8 L51/10
213-5105EA 237 CHF
213-5105 213-5115 213-5120
Messbecher mit Griff
Becher
Porzellan, weiß glasiert mit Ausnahme der Bodenfläche.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Robuste, schwere Ausführung
Zylindrisch, mit Ausguss. Mit sehr gut lesbarer, innerer Graduierung. Aufdruck des Nennvolumens außen auf dem Messbecher.